Pyrrolidine 99.5+%, AcroSeal®, purifié par redistillation
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446141000 446148000
446141000.EA 54.4 EUR InStock
446141000. 446148000.
Pyrrolidine 99.5+%, AcroSeal®, purifié par redistillation
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 86…88 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
ONU: 1922
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité