L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium hydrogénocarbonate ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium bicarbonate
446300025 446301000 446305000
ACRO446300025EA 199 EUR InStock
ACRO446300025 ACRO446301000 ACRO446305000
Potassium hydrogénocarbonate ACS
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline powder
Titration with HCl 99.7 to 100.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité