Bromure d'ammonium ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ammonium bromure
ACRO446315000EA 62 EUR InStock
ACRO446315000 ACRO446310025
Bromure d'ammonium ACS
Bromure d'ammonium
Formule: H₄BrN
MW: 97,94 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 452 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011419
Numéro CAS: 12124-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration Argentimetric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité