Calcium hydrogénophosphate, anhydre 98+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Calcium phosphate dibasique
ACRO446430500EA 27.8 EUR InStock
ACRO446430500 ACRO446432500
Calcium hydrogénophosphate, anhydre 98+% pour analyses
Calcium hydrogénophosphate
Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Point de fusion: 370 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010909
Numéro CAS: 7757-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.033 %
Fluoride (F) ≤0.005 %
Carbonate (CO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition 6.6 % to 8.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité