1,3,5-Triformylbenzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
446550010 446550050
ACRO446550010EA 228 EUR InStock
ACRO446550010 ACRO446550050
1,3,5-Triformylbenzene 98%
1,3,5-Triformylbenzene
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00182470
Numéro CAS: 3163-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité