3-Amino-5-éthylpyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-ethylpyrazole
446710010 446710050
ACRO446710010EA 151 EUR InStock
ACRO446710010 ACRO446710050
3-Amino-5-éthylpyrazole 97%
3-Amino-5-éthylpyrazole
Formule: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08060982
Numéro CAS: 1904-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité