Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
446720010 446720050
ACRO446720010EA 84.8 EUR InStock
ACRO446720010 ACRO446720050
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Point de fusion: 190.8…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646333
Numéro CAS: 2164-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité