Pipéridine-2,4-dione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
446730010 446730050
ACRO446730010EA 152 EUR InStock
ACRO446730010 ACRO446730050
Pipéridine-2,4-dione 97%
Pipéridine-2,4-dione
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,1146 g/mol
Point de fusion: 99.1…100.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704814
Numéro CAS: 50607-30-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité