2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
446770010 446770050
ACRO446770010EA 68 EUR InStock
ACRO446770010 ACRO446770050
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09031174
Numéro CAS: 851386-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité