tert-Butanolate de lithium 8% (p/p) 0.9 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446841000 446848000
446841000.EA 74.8 EUR InStock
446841000. 446848000.
tert-Butanolate de lithium 8% (p/p) 0.9 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Lithium tert-butanolate
Formule: C₄H₉LiO
MW: 80,06 g/mol
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050479
Numéro CAS: 1907-33-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.80 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité