Sodium acétate, anhydre 99% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acetic acid sodium salt
446880500 446882500
ACRO446880500EA 55.2 EUR InStock
ACRO446880500 ACRO446882500
Sodium acétate, anhydre 99% pour HPLC
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
UV (0.5 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité