Ammonium dichromate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446921000 446925000
ACRO446921000EA 34.9 EUR InStock
ACRO446921000 ACRO446925000
Ammonium dichromate ACS
Ammonium dichromate
Formule: (NH₄)₂Cr₂O₇
MW: 252,06 g/mol
Point de fusion: 170 °C (dec.)
Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010879
Numéro CAS: 7789-09-5
ONU: 1439
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤3.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité