Potassium bromate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446941000 446945000
ACRO446941000EA 38.8 EUR InStock
ACRO446941000 ACRO446945000
Potassium bromate ACS
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
Point de fusion: 350 °C
Densité: 3.27 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
ONU: 1484
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.8 % (Dried basis)
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Bromide (Br) Passes test (Limit about 0.05%)
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité