di-Sodium oxalate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
446961000 446965000
ACRO446961000EA 33.9 EUR InStock
ACRO446961000 ACRO446965000
di-Sodium oxalate ACS
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
Point de fusion: 250…270 °C (dec.)
Densité: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.01 %
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité