1,2-Dichloroéthane 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446990010 446990025
ACRO446990010EA 48.4 EUR InStock
ACRO446990010 ACRO446990025
1,2-Dichloroéthane 99.5% pour analyses
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
Point d'ébullition: 83.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
ONU: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Free chlorine ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Silicon (Si) ≤0.05 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Sulfur (S) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.2 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité