Carbone disulfure 99.9% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Disulfure de carbone
ACRO447035000EA 61.9 EUR InStock
ACRO447035000
Carbone disulfure 99.9% ACS
Carbone disulfure
Formule: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –111 °C
Densité: 1,262 g/cm³
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
ONU: 1131
ADR: 3,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤2.5 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤1.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité