Sodium chlorure 99.5% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
447300010 447300050 447302500
ACRO447300010EA 98.5 EUR InStock
ACRO447300010 ACRO447300050 ACRO447302500
Sodium chlorure 99.5% pour biochimie
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1461 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité