Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 99.5% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
447310010 447312500
ACRO447310010EA 289 EUR InStock
ACRO447310010 ACRO447312500
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 99.5% pour biochimie
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=07d4aabd7f70376fc3994cfcf592614c708d787e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité