Magnésium sulfate heptahydraté 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
447160025 447165000
ACRO447160025EA 252 EUR InStock
ACRO447160025 ACRO447165000
Magnésium sulfate heptahydraté 99% pour biochimie
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Point de fusion: 770 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 5 to 8
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité