Mercure (I) nitrate dihydraté ACS (9th edition)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
447180500 447182500
ACRO447180500EA 87.7 EUR InStock
ACRO447180500 ACRO447182500
Mercure (I) nitrate dihydraté ACS (9th edition)
Mercure (I) nitrate dihydraté
Formule: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Point de fusion: 70 °C
Densité: 4,79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150812
Numéro CAS: 7782-86-7
ONU: 1627
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.0 %
Additional info Conform ACS 9th edition
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité