Potassium chromate ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chromate de potassium
ACRO447201000EA 35.3 EUR InStock
ACRO447201000 ACRO447205000
Potassium chromate ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 975 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
pH 8.6 to 9.8 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité