Potassium permanganate ACS à faible teneur en mercure
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
447211000 447215000
ACRO447211000EA 28.8 EUR InStock
ACRO447211000 ACRO447215000
Potassium permanganate ACS à faible teneur en mercure
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Point de fusion: 240 °C (dec.)
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to brown-black Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité