Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
447220025 447221000 447225000
ACRO447220025EA 257 EUR InStock
ACRO447220025 ACRO447221000 ACRO447225000
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ACS
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: ~ 1,767 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Titration with HClO4 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité