L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Xylène (mélange d'isomères) avec éthylbenzène 99%, AcroSeal® pour biochimie, pour histologie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dimethylbenzene
447240010 447240025
447240010.EA 38.4 EUR InStock
447240010. 447240025.
Xylène (mélange d'isomères) avec éthylbenzène 99%, AcroSeal® pour biochimie, pour histologie
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.865 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≤0.4 % Toluene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.00025 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.05 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité