Ammonium métavanadate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO447261000EA 69.1 EUR InStock
ACRO447261000 ACRO447260250 ACRO447265000
Ammonium métavanadate ACS
Ammonium métavanadate
Formule: NH₄VO₃
MW: 116,98 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
ONU: 2859
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to tan Powder
Solubility (in Ammonium hydroxide) Passes test
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Carbonate (CO3) (Limit about 0.3 %) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité