Sodium hydroxyde, en pastilles, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
447280050 447280250
ACRO447280050EA 67.2 EUR InStock
ACRO447280050 ACRO447280250
Sodium hydroxyde, en pastilles, pur
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 318 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Pellets
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤2.0 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité