di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre 99% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium phosphate dibasiquePotassium phosphate disodique
ACRO447362500EA 201 EUR InStock
ACRO447362500
di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre 99% pour HPLC
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Formule: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Loss on drying ≤1 %
Solubility Clear colorless
UV (10 % in water)
UV at 230 nm A: ≤0.15
UV at 240 nm A: ≤0.12
UV at 250 nm A: ≤0.11
UV at 310 nm A: ≤0.05
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 8.5 to 9.6 (10 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité