Trioxyde de molybdène 99.5+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
447401000 447405000
ACRO447401000EA 53.3 EUR InStock
ACRO447401000 ACRO447405000
Trioxyde de molybdène 99.5+% ACS
Trioxyde de molybdène
Formule: MoO₃
MW: 143,94 g/mol
Point d'ébullition: 1155 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 795 °C
Densité: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003469
Numéro CAS: 1313-27-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Titration ≥99.5 % (Precipitation titration of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) Passes test (Limit about 0.003%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (In dilute NH4OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité