Sodium perchlorate, anhydre ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
447420025 447421000 447425000
ACRO447420025EA 511 EUR InStock
ACRO447420025 ACRO447421000 ACRO447425000
Sodium perchlorate, anhydre ACS
Sodium perchlorate
Formule: ClNaO₄
MW: 122,44 g/mol
Point de fusion: 482 °C
Densité: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003480
Numéro CAS: 7601-89-0
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentimetric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5% solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité