4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO447430050EA 613 EUR InStock
ACRO447430050
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,02 g/mol
Point de fusion: 71…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00103235
Numéro CAS: 287917-96-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité