Dichlorure de dimercure ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
447591000 447595000
ACRO447591000EA 82.2 EUR InStock
ACRO447591000 ACRO447595000
Dichlorure de dimercure ACS
Dichlorure de dimercure
Formule: Cl₂Hg₂
MW: 472,09 g/mol
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 400 °C (subl.)
Densité: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011043
Numéro CAS: 10112-91-1
ONU: 2025
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité