Acétate de lithium dihydraté 98% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
447710010 447712500
ACRO447710010EA 180 EUR InStock
ACRO447710010 ACRO447712500
Acétate de lithium dihydraté 98% pour analyses
Acétate de lithium dihydraté
Formule: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102,02 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066949
Numéro CAS: 6108-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
pH 7.5 to 9.5 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité