Alcool benzylique ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
447720010 447720025 447721000
ACRO447720010EA 130 EUR InStock
ACRO447720010 ACRO447720025 ACRO447721000
Alcool benzylique ACS
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
Point d'ébullition: 205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.044 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≤0.01 % Benzaldehyde
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité