Potassium nitrate 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash
447820025 447825000
ACRO447820025EA 267 EUR InStock
ACRO447820025 ACRO447825000
Potassium nitrate 99+% pour biochimie
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101,1 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 4.5 to 8.5
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité