Calcium acétate xhydraté 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Calcium acétate hydraté
ACRO447860010EA 56.7 EUR InStock
ACRO447860010
Calcium acétate xhydraté 99% pour analyses
Calcium acétate xhydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
MW: 176,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 % (on dried substance)
Water ≤10 %
pH 6.0 to 9.0 (10 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité