Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
447890010 447890050
447890010.EA 153 EUR InStock
447890010. 447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formule: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265123
Numéro CAS: 887919-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité