Sodium sulfate décahydraté 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
447930025 447935000
ACRO447930025EA 148 EUR InStock
ACRO447930025 ACRO447935000
Sodium sulfate décahydraté 99% pour biochimie
Sodium sulfate décahydraté
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
Point de fusion: 884 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 52 % to 57 %
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.021
pH 5.2 to 9.2 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité