Sodium dihydrogénophosphate, anhydre 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
447980010 447982500
ACRO447980010EA 196 EUR InStock
ACRO447980010 ACRO447982500
Sodium dihydrogénophosphate, anhydre 99% pour biochimie
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
Point de fusion: ~ 650 °C
Densité: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤1 % (130°C)
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité