Bromure mercurique ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO448121000EA 101 EUR InStock
ACRO448121000
Bromure mercurique ACS
Bromure mercurique
Formule: Br₂Hg
MW: 360,4 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011040
Numéro CAS: 7789-47-1
ONU: 1634
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to very light yellow Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.25 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité