Trioxyde de bismuth et de sodium ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
448130250 448131000
ACRO448130250EA 88.5 EUR InStock
ACRO448130250 ACRO448131000
Trioxyde de bismuth et de sodium ACS
Trioxyde de bismuth et de sodium
Formule: BiNaO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003474
Numéro CAS: 12232-99-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solid
Titration with KMnO4 ≥80.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Oxidizing efficiency ≥99.6 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité