di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 98+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
448140010 448140050 448140250
ACRO448140010EA 51.3 EUR InStock
ACRO448140010 ACRO448140050 ACRO448140250
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 98+%, très pur
di-Sodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Loss on drying ≤5 % (130°C)
pH 8.7 to 9.4 (5 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité