N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-5-Ava-OH, BOC-5-Aminopentanoic acid, 5-(Boc-amino)valeric Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminopentanoic Acid, 5-(Boc-amino)pentanoic Acid, N-Boc-5-aminovaleric Acid, 5-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]valeric Acid, Boc-NH-C4-acid, N-Boc-5-aminopentanoic Acid, 5-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pentanoic Acid
448240050 448240250
ACRO448240050EA 90.7 EUR InStock
ACRO448240050 ACRO448240250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Point d'ébullition: 160…168 °C
Point de fusion: 45…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076903
Numéro CAS: 27219-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité