N,N-Diisopropyléthylènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoethyldiisopropylamine, N,N-Bis(isopropyl)ethane-1,2-diamine
448250250 448251000
ACRO448250250EA 64.3 EUR InStock
ACRO448250250 ACRO448251000
N,N-Diisopropyléthylènediamine 97%
N,N-Diisopropyléthylènediamine
Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (760 mmHg)
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015015
Numéro CAS: 121-05-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité