3,3',5,5'-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)-1,1'-bi(2,5-cyclohexadién-1-ylidène)-4,4'-dione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO448300020EA 114 EUR InStock
ACRO448300020
3,3',5,5'-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)-1,1'-bi(2,5-cyclohexadién-1-ylidène)-4,4'-dione 98%
3,3',5,5'-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)-1,1'-bi(2,5-cyclohexadién-1-ylidène)-4,4'-dione
Formule: C₂₈H₄₀O₂
MW: 408,63 g/mol
Point de fusion: 247…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051798
Numéro CAS: 2455-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité