N,N-Diméthylformamide, extra sec 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DMF
448381000.EA 70.8 EUR InStock
448381000.
N,N-Diméthylformamide, extra sec 99.8%, AcroSeal®
N,N-Diméthylformamide
Package of 4x25ML bottles
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,945 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
ONU: 2265
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité