Molybdate(VI) d'ammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Molybdic acid ammonium salt, Molybdic acid, ammonium salt, Ammonium molybdate, di-Ammonium molybdate
448540050 448540250 448541000
ACRO448540050EA 127 EUR InStock
ACRO448540050 ACRO448540250 ACRO448541000
Molybdate(VI) d'ammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Molybdate(VI) d'ammonium
Formule: H₈MoN₂O₄
MW: 196,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011596
Numéro CAS: 13106-76-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) 47.0 to 50.7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité