4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO448710010EA 63.1 EUR InStock
ACRO448710010 ACRO448710050
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Point de fusion: 362…366 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411549
Numéro CAS: 843663-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité