2,6-Diméthoxyaniline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO448790050EA 305 EUR InStock
ACRO448790050 ACRO448790010
2,6-Diméthoxyaniline 96%
2,6-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053934
Numéro CAS: 2734-70-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité