4'-Isobutylacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO448822500EA 255 EUR InStock
ACRO448822500 ACRO448820500
4'-Isobutylacétophénone 97%
4'-Isobutylacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (2 mmHg)
Densité: 0,96 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027393
Numéro CAS: 38861-78-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité