5-Méthoxyindoline-2,3-dione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole-2,3-dione, 5-Methoxyindoline-2,3-dione
448830050 448830250 448831000
ACRO448830050EA 55 EUR InStock
ACRO448830050 ACRO448830250 ACRO448831000
5-Méthoxyindoline-2,3-dione 97%
5-Méthoxyindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00169023
Numéro CAS: 39755-95-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité